Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer
Produktkod. 11789735 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11789735 -50 °C till +300 °C Varje
1 options
Produktkod. 11789735
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Sond i rostfritt stål med förlängd kabel
  • Individuellt serienummer
  • Batteri
Mångsidig panelmonterad modul snäpper på plats eller kan användas som en fristående enhet.
  • Lättöverskådlig, fyrsiffrig LCD-skärm är 0,75 tum hög
  • Registrerar minsta och maximala minnesavläsningar över vilken tidsperiod som helst
  • Temperaturintervallet omfattar praktiskt taget alla testkrav: -58° till +572 °F och -50 till +300 °C Upplösningen är 0,1° från -20° till +200° ; 1° utanför detta intervall
  • Noggrannhet är± 1 °C mellan -20° och +100 °C
  • Läser uppdateringar varje sekund
  • Displayen växlar mellan engelska och metriska enheter
Beställningsinfo
Mått: 1,5 H x 2,44 W x 0,5 tum. D, Sonddiameter 0,14 tum. , Sondlängd (inklusive handtag): 2,75 tum. , Kabellängd: 10
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
Mått (L x B x H) 2,43 x 2,43 x 0,5 tum. (6,2 x 6,1 x 1,3 cm)
Visa mått 0,75 tum H
För användning med (applikation) Mångsidig panelmonteringsmodul snäpper på plats eller kan användas som en fristående enhet
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Inkluderar Sond i rostfritt stål med förlängd kabel, batteri
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 2,75 tum
Längd (metrisk) 62 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 7 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Bredd (engelska) 2,43 tum.
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 2,43 tum.
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 6.1 cm