Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer
Produktkod. 11705843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +150 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11705843 -40 °C till +150 °C Varje
1 options
Produktkod. 11705843
 Begränsad artikel
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Innehåller
Sond i rostfritt stål; 9V alkaliskt batteri; Hög slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje
Laboratoriestandarden
Ger rutinmätningar med halvfast, flytande eller luft/gas. Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar kan växla mellan Celsius och Fahrenheit temperaturer. Lättläst LCD-skärm inkluderar Min/Max-minne. Omkopplarvalbara temperaturområden: -50° till +150 °C och -58° till +302 °F.
  • Universal 316-sond i rostfritt stål har tre syften för vätska, luft/gas och halvfasta ämnen.
  • Idealisk för livsmedel, läkemedel, petroleumprodukter, gassystem, jord, ugnar och mer
  • Enheten läser in° C och° F och inkluderar en HOLD-knapp för att frysa data på displayen för framtida avläsningar
  • Instant HISTORY-tangenten återkallar minsta och maximala avläsningar under de senaste 24 timmarna
  • Enheten överensstämmer med ITS-90 International Temperature Standard
Beställningsinfo
Beställ ytterligare sonder separat; kontakta din kundtjänstrepresentant. Tillbehörsadapter finns också.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Djup (engelska) 1,26 tum.
Djup (metriskt) 32 mm
Visa mått 0,5 tum (13 mm)
För användning med (applikation) Mätning av temperaturer i kyvetter, gassystem, reagenser, kemiska lösningar, jord, vattenbad, ugnar, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel och avloppsvatten
Höjd (engelska) 5,5 tum
Höjd (metrisk) 140 mm
Inkluderar Rostfri sond med USB kontakt; 9V alkaliskt batteri; Hög slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje
Längd (engelska) Kabel 59 tum.
Längd (engelska) Sond 6 tum
Längd (metrisk) 29 cm
Längd (metrisk) kabel 150 cm
Längd (metrisk) sond 152.4 mm
Material ABS-plast
Sondtyp Rostfritt stål med USB Anslutning
Upplösning 0,0001 °C
Vikt (engelska) 8 oz.
Vikt (metrisk) 226.8 g
Bredd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 9 tum
Max. Temperatur (engelska) 300 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +300 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +150 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,05 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 89 mm