Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar med korta sensorer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Välj bland modeller med en mängd funktioner inklusive MAX/MIN-funktion för att registrera max- och lägsta temperatur under en viss tidsperiod; visuella och hörbara larm och flera visningar av registrerade temperaturer.
- Välj rätt temperatur att använda i vattenbad, kylskåp, inkubatorer och tankar
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Diameter (engelska) Sond | 0,2 tum |
| Mått (L x B x H) | 4 x 4 x 0,62 tum. (10,2 x 10,1 x 1,5 cm) |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperaturer på lösningar i vattenbad, kylskåp, inkubatorer och tankar |
| Höjd (engelska) | 0,62 tum. |
| Höjd (metrisk) | 1.5 cm |
| Inkluderar | Självhäftande väggfäste och fällbar labbbänk |
| Längd (engelska) Kabel | 3 ft. |
| Längd (engelska) Sond | 0,68 tum. |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Visa mer |