Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar med korta sensorer
Produktkod. 11735843 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +50 °C
-50 °C till +70 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +158 °F
23 °F till 122 °F
EJ TILLÄMPLIGT
−58 °F till +158 °F
skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Längd (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) skala Längd (metrisk) unitSize
11735843 -50 °C till +70 °C −58 °F till +158 °F Celsius, Fahrenheit 57 mm Varje
11789755 -50 °C till +70 °C -58 °F till +158 °F Celsius, Fahrenheit 102 mm Varje
11709765 -50 °C till +70 °C EJ TILLÄMPLIGT Celsius 102 mm Varje
11759755 -5 °C till +50 °C 23 °F till 122 °F Celsius, Fahrenheit 108 mm Varje
11799735 -50 °C till +70 °C -58 °F till +158 °F Celsius, Fahrenheit 70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11735843
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar är idealiska för övervakning av vätskor, luft/gas eller halvfasta ämnen.
Välj bland modeller med en mängd funktioner inklusive MAX/MIN-funktion för att registrera max- och lägsta temperatur under en viss tidsperiod; visuella och hörbara larm och flera visningar av registrerade temperaturer.
  • Select the correct temperature to use in water baths, refrigerators, incubators and tanks
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0.18 in.
Mått (L x B x H) 2.25 x 3.25 x 2.25 in. (5.7 x 8.2 x 5.71 cm)
För användning med (applikation) Monitoring liquids, air/gas or semisolids in water baths, refrigerators, freezers, incubators and tanks
Höjd (engelska) 2.25 in.
Höjd (metrisk) 5.71 cm
Inkluderar Sensor, AAA alkaline battery, flip open stand, wall mount, magnet and Velcro™ mounting tape
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (engelska) Sond 0.8 in.
Längd (metrisk) 57 mm
Längd (metrisk) kabel 305 cm
Längd (metrisk) sond 2.03 cm
Material Plastic
Upplösning 0.1°C
Vikt (engelska) 2.5 oz.
Vikt (metrisk) 70.8 g
Bredd (engelska) 3.25 in.
Längd (engelska) 2.25 in.
Max. Temperatur (engelska) 158°F
Max. Temperatur (metrisk) 70°C
Min. Temperatur (engelska) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelska) −58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Yes
Noggrannhet ±1°C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8.2 cm
skala Celsius, Fahrenheit