Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar med korta sensorer
Produktkod. 11789755 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +50 °C
-50 °C till +70 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +158 °F
23 °F till 122 °F
EJ TILLÄMPLIGT
skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Längd (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) skala Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11789755 -50 °C till +70 °C -58 °F till +158 °F Celsius, Fahrenheit 102 mm Varje
11709765 -50 °C till +70 °C EJ TILLÄMPLIGT Celsius 102 mm Varje
11759755 -5 °C till +50 °C 23 °F till 122 °F Celsius, Fahrenheit 108 mm Varje
11735843 -50 °C till +70 °C -58 °F till +158 °F Celsius, Fahrenheit 57 mm Varje
11799735 -50 °C till +70 °C -58 °F till +158 °F Celsius, Fahrenheit 70 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11789755
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar är idealiska för övervakning av vätskor, luft/gas eller halvfasta ämnen.
Välj bland modeller med en mängd funktioner inklusive MAX/MIN-funktion för att registrera max- och lägsta temperatur under en viss tidsperiod; visuella och hörbara larm och flera visningar av registrerade temperaturer.
  • Välj rätt temperatur att använda i vattenbad, kylskåp, inkubatorer och tankar
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), A2LA
Diameter (engelska) Sond 0,19 tum
Diameter (metrisk) sond 0.5 cm
Mått (L x B x H) 4 x 1,75 x 0,5 tum. (10,2 x 4,4 x 1,3 cm)
Visa mått 0,75 tum (1,9 cm) H
För användning med (applikation) Mätning av temperaturer på lösningar i vattenbad, kylskåp, inkubatorer och tankar
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Inkluderar Solpaneler, reservbatteri för svaga ytor, extern sensor
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (metrisk) 102 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Material Plast
Mätningstid Uppdaterar var 10:e sek.
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 56 g
Bredd (engelska) 1,75 tum
Längd (engelska) 4 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 4.4 cm
skala Celsius, Fahrenheit