Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala termometrar med korta sensorer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-5 °C till +50 °C
-50 °C till +70 °C
Temperaturområde (engelska):
-58 °F till +158 °F
23 °F till 122 °F
EJ TILLÄMPLIGT
−58 °F till +158 °F
skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Längd (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välj bland modeller med en mängd funktioner inklusive MAX/MIN-funktion för att registrera max- och lägsta temperatur under en viss tidsperiod; visuella och hörbara larm och flera visningar av registrerade temperaturer.
- Välj rätt temperatur att använda i vattenbad, kylskåp, inkubatorer och tankar
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), A2LA |
| Diameter (engelska) Sond | 0,19 tum |
| Diameter (metrisk) sond | 0.5 cm |
| Mått (L x B x H) | 4 x 1,75 x 0,5 tum. (10,2 x 4,4 x 1,3 cm) |
| Visa mått | 0,75 tum (1,9 cm) H |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperaturer på lösningar i vattenbad, kylskåp, inkubatorer och tankar |
| Höjd (engelska) | 0,5 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.3 cm |
| Inkluderar | Solpaneler, reservbatteri för svaga ytor, extern sensor |
| Längd (engelska) Kabel | 10 ft. |
| Visa mer |