Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Konduktivitetsmätare med dubbla skärmar
Produktkod. 11704226 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11704226 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11704226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4795.00 SEK
    3854.31 SEK / Paket med 1
    Save 940.69 SEK
    19% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter konduktivitet och temperatur; inkluderar NIST™ spårbarhetscertifikat.
Stor display
  • LCD-skärmen är 1,375 tum hög: visar samtidigt konduktivitets- och temperaturavläsningar
  • Seriell RS-232-C-utgång ansluts till IBM-kompatibel dator eller datalogger
  • Valfritt datainsamlingssystem DAS-3™ (11-661-22) eller DAS-4™ Data Logger System (06-661-72) kan fånga, visa, lagra och exportera data till en befintlig databas
Mäter konduktivitet i tre områden med NIST spårbarhet
  • 0,0 till 199,9 μmhos (0,1 μmho upplösning), 0,001 till 1,999 mmhos (0,001 mmho upplösning) och 0,01 till 19,99 mohms (0,01 mmho upplösning)
  • Noggrannhet är± 2 % av full skala plus 1 siffra
  • Automatisk och manuell temperaturkompensering från 0° till 60 °C (32° till 140 °F); upplösningen är 0,1° och noggrannhet är± 0,8 °C
  • Certifikatet som medföljer varje mätare indikerar instrumentets spårbarhet till standarder från National Institute of Standards and Technology
  • Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA
Mångsidig minnesfunktion
  • Återkallar högsta, lägsta och genomsnittliga avläsningar med en knapptryckning
  • HOLD-knappen fryser displayen för senare läsning
  • Enkel kalibrering: låter användaren justera till en sonds K-faktor (konstant) och kalibrera till lösningsstandarder
Kompakt och komplett
  • Enheten mäter 1,25 B x 3 L x 7 tum. H (3,2 x 7,6 x 17,8 cm)
  • Väger 9,5 oz. (269 g)
Beställningsinfo
Tillbehör inkluderar Easy-Use™ 115 V-adapter (11-661-23), DAS-3 Datainsamlingssystem (11-661-22), och DAS-4 Dataloggersystem (06-661-72) (alla säljs separat).
Certifikat
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA vilket indikerar instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™ .
Specifikationer
Inkluderar Mätare, sond, 40 tum. (101,6 cm) Kabel, 9 V alkaliskt batteri
Noggrannhet (konduktivitet) ±2 % FS +1 siffra
Utgångar Seriell RS232C
För användning med (applikation) Konduktivitet
Mätlägen Konduktivitet, Temperatur
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,0 till 199,9 mikroohm
Temperaturkompensation 0 °C till 60 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 till 60 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) 0,8 °C
Visningstyp LCD-skärm
Certifikat och efterlevnad NIST
IP-betyg Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 269 g
Vikt (engelska) 9,5 oz.
Upplösning 0,1°
Sensortyper Konduktivitet
Detektionsområde Flera
Typ Endast F3 konduktivitetsmätare
Noggrannhet ±2 %
Längd (engelska) 1,25 tum.
Längd (metrisk) 3.2 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17.8 cm
Batterityp Alkalisk
Spänning 9 V