Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Ljusmätare med dubbla skärmar
Produktkod. 11784266 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
11784266 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11784266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2975.00 SEK
    2342.20 SEK / Paket med 1
    Save 632.80 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stor LCD visar separata avläsningar för lux och fotljus i 1,375 tum. H-siffror, plus vald källa (dagsljus, volfram, fluorescerande eller kvicksilver).
Tre intervall
  • Mäter lux från 0 till 1999, 2000 till 19 990 och 20 000 till 50 000 (med upplösningar från 1 till 100 lux)
  • Mäter fotljus från 0 till 199,9, 200 till 1999 och 2000 till 5000 (med upplösningar från 0,1 till 10 fot-c)
  • Noggrannhet är± 4,5 % av avläsning i full skala
Funktioner
  • Noll referenspunkter för dagsljus, volfram, fluorescerande och kvicksilver; kan rapportera procentskillnad från referenspunkt
  • Fotodiod och färgkorrigeringsfilter ger cosinus- och färgkorrigerade mätningar
  • Tryckknappsåtkomst till högsta, lägsta och genomsnittliga avläsningar
  • HOLD-funktionen fryser displayen för att fånga avläsningar
  • Valfritt datainsamlingssystem (11-661-22) eller dataloggersystem (06-662-72) krävs för att överföra avläsningar till datorn
Beställningsinfo
Mått: 7L x 3W x 1,5 tum H (17,8 x 7,6 x 3,8 cm); Nettovikt: 9,5 oz. (269 g); Easy-Use™ 115V adapter (11-661-23), datainsamlingssystem (11-661-22) och dataloggersystem (06-662-72) finns som tillbehör
Certifikat
Med individuellt serienummer ISO 17025-certifikat som indikerar instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Typ Ljusmätare
Noggrannhet (fotljus) ±4,5 % av avläsning i full skala
Noggrannhet (Lux) ±4,5 % av avläsning i full skala
Certifikat och efterlevnad Med individuellt serienummer ISO 17025-certifikat som indikerar instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Inkluderar 2 tum Diameter (5,1 cm) fotocell, 40 tum. (1m) kabel, 9V alkaliskt batteri, RS-232-C seriell utgång för anslutning till IBM™ -kompatibel dator eller datalogger.
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.78 cm
Modell Dubbel skärm
Range (fotljus) 0 till 199,9, 200 till 1999 och 2000 till 5000
Räckvidd (Lux) 0 till 1999, 2000 till 19 990 och 20 000 till 50 000
Upplösning (fotljus) 0,1 till 10 fot-c
Upplösning (Lux) 1 till 100 lux
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Visa LCD-skärm