Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Ljusmätare med dubbla intervall
Produktkod. 11774266 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
LCD-skärm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
11774266 LCD-skärm Varje
1 options
Produktkod. 11774266
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1855.00 SEK
    1455.48 SEK / Paket med 1
    Save 399.52 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mäter både lux och fotljus med en snabb samplingshastighet på 0,4 sekunder. Skärmens uppdateringshastighet är justerbar till 1 eller 2 sekunder.
  • Lux mått: tre intervall från 0 till 1999, 2000 till 19 990 och 20 000 till 50 000 lux; upplösning från 1 till 100 lux; noggrannhet av± 5 % plus två siffror
  • Fotljusmått: tre intervall från 0 till 199,9; 200 till 1999 och 2000 till 5000 fot-c.; upplösning från 0,1 till 10 fot-c; noggrannhet av± 5 % plus två siffror
  • Tryckknappsåtkomst till högsta, lägsta och genomsnittliga inspelade avläsningar
  • DATA HOLD-funktionen ''fryser'' displayen medan analog utgång gör att avläsningar kan fångas av en inspelare
  • Fotodiod och färgkorrigeringsfilter ger cosinus- och färgkorrigerade mätningar
Beställningsinfo
Mått: 6,5 L x 3W x 1,5 tum. H (16,5 x 7,6 x 3,8 cm). Nettovikt: 10 oz. (283 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Typ Ljusmätare
Noggrannhet (fotljus) ±5 % plus två siffror
Noggrannhet (Lux) ±5 % plus två siffror
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Höjd (metrisk) 3.8 cm
Inkluderar 2 tum Diameter (5,1 cm) fotocell, 40 tum. (1m) kabel, 9V alkaliskt batteri och inspelningsutgång
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 16.5 cm
Modell Dubbel räckvidd
Range (fotljus) O till 199,9; 200 till 1999 och 2000 till 5000 fot-c
Räckvidd (Lux) 0 till 1999, 2000 till 19 990 och 20 000 till 50 000 lux
Upplösning (fotljus) 0,1 till 10 fot-c
Upplösning (Lux) 1 till 100 lux
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Visa LCD-skärm