Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Elektronisk timerklocka: 10 timmar
Produktkod. 11725873 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
10 timmar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11725873 10 timmar Varje
1 options
Produktkod. 11725873
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Två års AAA-batteri, Magnetisk baksida
En-kanals bänktimer med 1-sekunds upplösning och 0,01 % noggrannhet
Fisher Scientific™ Traceable™ 10-timmars elektronisk timerklocka är en enkanals bänktimer med 1 sekunds upplösning och 0,01 % noggrannhet.
  • Minnesåterkallelse
  • Fullständigt tangentbord
  • Tidskapacitet: 10 timmar.
  • Skärm: 0,75 tum H LCD, läsbar från 20 fot.
  • Klocka/stoppur med AM/PM-indikatorer
  • Larm: hög decibel, 1 minut, tystad automatiskt eller manuellt
  • Minnesåterställning
  • Mått: 2,54L x 6,35W x 7,62cmH (1x 2.5x 3 tum)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Bänktimer
Tidsintervall 10 timmar
Larm 1 min. Hörbar/Synlig
Noggrannhet ±0,01 %
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Höjd (engelska) Display 0,75 tum
Höjd (metrisk) display 1.9 cm
Vikt (engelska) 2,5 oz.
Vikt (metrisk) 71 g
För användning med (applikation) För generella timingapplikationer
Certifikat och efterlevnad NIST, ISO 17025