Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggning termometer
Produktkod. 15500775 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
1 Sond i rostfritt stål
1 Vaccinflaskasond i glas
1 flasksond
1 kulsond (5/16 tum diameter x 3/4 tum lång)
1 plastflasksond
2 Prober för vaccinflaskor i glas
2 flasksonder
2 plastflasksonder
2 prober (flasksond och 5/16 tum i diameter x 3/4 tum lång)
2 rostfria sonder
2 sonder (5/16 tum dia. x 3/4 tum långa)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15500775
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Stand, Velcro™, magnetic strips, wall mount, AC power adapter, batteries, and an ISO 17025 Traceable™ Certificate
Traceable™ Excursion-Trac™ Dataloggningstermometer med användardefinierade tidsintervall.
Termometer med hög noggrannhet har ett temperaturområde på -50 till °70 C och en upplösning °på 0,01 C och bibehåller en noggrannhet på± °0,25 C över hela temperaturområdet.
  • Lagrar upp till tio unika larmhändelser
  • Uppfyller nuvarande CDC-krav för lagring och övervakning av vaccin
  • Rullande minnesstruktur, upprätthåller de senaste 525 600 temperaturobservationerna
  • Minnet kan rensas på enheten efter nedladdning av data till USB stick
  • Problemfri hämtning av data; enheten kan fortsätta att användas under nedladdning och analys av data
  • Statusindikatorer: Lågt batteri, minne fullt, USB dataöverföring och aktivt larmläge
  • Spårbar till NIST för noggrannhet
  • Högpåverkande, kemikaliebeständig ABS-plastfodral mäter 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 tum)
  • Dataloggningskapacitet: 525 600 temperaturobservationer
  • Vikt: 5 oz.
Hi/Lo-larm och tid-/datumstämplar
  • Larmspårningsfunktionen lagrar i minnet varje larmhändelse med information om när larmtillståndet inträffade, såväl som när enheten återvände till inom räckvidd
  • Larmstatusindikatorer inkluderar visuella lysdioder, ljudvarningar och blinkande LCD-segment
  • Data för upp till tio olika larmhändelser kan hämtas med den senaste händelsen synlig på displayen
USB Dataöverföring
  • Ny funktion gör att inspelad data (CSV-fil) kan överföras från termometer till PC eller Mac™ med hjälp av en USB flash-enhet (ingår ej)
  • Ingen programvara behövs för datorgränssnittet
  • Varje termometer har ett unikt ID som gör att flera enheter kan användas på samma plats
Dataloggningsfunktioner
  • Övervaka avläsningar över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst med rullande datalogg
  • Användardefinierat dataloggningsintervall från en observation/minut till en observation/24 timmar
  • Minneskapaciteten bibehåller ett år av inspelad data vid användning av en minuts intervall och längre vid användning av större intervall
Flasksondfunktioner (kat. Nr. 15-081-125, -126, -128, 129 kommer inte med flasksonder)
  • Flasksonder är förseglade i en miniatyrflaska (1 x 2,5 tum) fylld med giftfri glykol
  • Lösningen är GRAS (allmänt erkänd som säker) av FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerar oro för tillfällig kontakt med mat eller dricksvatten
  • Temperaturbuffrad flasksensor eliminerar snabba förändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Idealisk för användning vid övervakning av lagringsförhållanden för vacciner eller andra viktiga prover
Obs: Enheterna är utformade för att användas med antingen de medföljande AC adapter eller endast med batterier. Batterier är designade för att hålla i upp till sex månader. Om du endast använder batteridrift, AC nätadaptern måste vara ansluten för att ladda ner all data.
Beställningsinfo
Ersättningsbatteri: Kat. nr 1111
Certifikat
Levereras med en ISO 17025 Traceable™ Certifikat
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 525 600 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper LED-indikator, Hörbar, Blinkande LCD-segment
Programvarutyp TraceableLIVE
Beskrivning 1 Vaccinflaskasond i glas
Inkluderar 1 Vaccinflaskasond i glas
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Gränssnitt USB
Sensortyper Temperaturbuffrad flasksensor
Noggrannhet (temperatur) ±0,25 °C
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0,01°
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) -58° till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50,00 °C till +70,00 °C
Längd (engelska) Kabel 10 fot (Kabel)