Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Konduktivitetsmätare för utökat räckvidd
Produktkod. 11784216 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kalibreringspunkter:
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibreringspunkter Förpackningsstorlek
11784216 5 Varje
1 options
Produktkod. 11784216
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Levereras med sond, batterier och styv väska
Idealisk för att kontrollera renheten av vatten från destillationsapparater, avjonisatorer och omvänd osmos, testa laboratoriesköljning av glasvaror, mäta totalt lösta fasta partiklar och göra lösningar.
  • Bärbar
  • Platina och glaskonstruktion
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Väljer automatiskt rätt intervall och visar det exakta svaret med lätthet
  • 100% kompatibel med alla ackrediteringsanalyskrav
  • Mått: 2,75 x 6,75 x 1,13 tum; Vikt: 6,5 oz.
  • Mikroområde: 0,00-19,99 μS, 0,0-199,9 μS, 0-1999 μS, 0,0-19,99 mS, 0,0-199,9 mS
  • Område i lösta fasta ämnen: 0,00 till 9,99 ppm; 0,0 till 99,9 ppm; 0 till 999 ppm; 0 till 9,99 ppt; 0 till 99,9 ppt
Perfekt för vattentestning
  • Slå bara på, sätt i sonden och läs samtidigt resultat —och temperatur perfekt för rutinanalys och kvalitetskontroll
  • Eliminering av operatörsteknik tillåter alla i labbet att rapportera identiska avläsningar
  • Tåligt, kemikaliebeständigt ABS-plasthölje säkerställer en lång livslängd i svåra labb- eller tuffa växtmiljöer
  • Stor 0,5 tum hög LCD-skärm är lätt att läsa
  • HOLD-knappen fryser avläsningen på displayen
Exakta svar på fem sekunder
  • Tillåter automatiskt intervall eller användarvalda fem unika intervall
  • Noggrannhet:± 1 % av full skala +1 siffra
  • Omkopplingsbart temperaturområde: 0° till 80 °C (32° till 176 °F) med en upplösning på 0,1° och en noggrannhet på 0,6 °C
  • Bakgrundsbelyst dubbel display visar svar och temperatur samtidigt
  • Minnet lagrar upp till fem unika kalibreringsinställningar, en i varje intervall
  • Piltangenter möjliggör snabb kalibrering till lösningsstandarder
  • Alla kalibreringsdata sparas även när enheten är avstängd
Omedelbar epoxiprob innehåller platinaelektroder för exakta avläsningar
  • Solid-state termistor (för automatisk/manuell temperaturkompensation) tillåter att alla avläsningar refereras till den internationella standarden på 25 °C
  • Automatisk (2% per° C) temperaturkompensation eller inställd temperaturkoefficient från 0,000 till 10,000 % pr.° C
  • Funktionen för inaktivering av temperaturkompensation uppfyller kravet enligt USP-NF (United States Pharmacopoeia, National Formulary, 645 Conductivity Measurement).
  • K-faktor kan justeras för att matcha varje sond
  • Faktorn för totala lösta fasta ämnen är justerbar från 0,4 till 1
Tillämpningar: Mäter konduktivitet i vattenanalys, biologi, kromatografi, livsmedel, elektronik, mejerier och sköljning av kretskort
Certifikat
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat, tillhandahållet från ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA, indikerar spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Inkluderar Levereras med sond, batterier och styv väska
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % FS +1 siffra
Mätlägen Konduktivitet
Kalibreringspunkter 5
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,00-μ19,99 S (0-9,99 ppm), 0,0-μ199,9 S (0-99,9 ppm), 0-μ1999 S (0-999 ppm), 0,0-19,99 mS (0-9,99 ppt), 0,0-199,09 mS-9.
Räckvidd (TDS) 0 till 999 ppm
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 80 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) 0,6 °C
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerat spårbart certifikat, tillhandahållet från ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA, indikerar spårbarhet till +standarder tillhandahållna av NIST
IP-betyg Hold (Håll)
Vikt (metrisk) 184.27 g
Sondtyp Epoxisond, K=1,0
Sensortyper Konduktivitet
Typ Konduktivitetsmätare
Längd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 17.45 cm
Höjd (engelska) 1,13 tum.
Höjd (metrisk) 2.8 cm