Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Nedräkningstimer med extra stor siffra
Produktkod. 15204016 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
15204016 Digital Varje
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15204016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    382.42 SEK
    275.75 SEK / Paket med 1
    Save 106.67 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Innehåller
Spårbart certifikat, batteri, fyrvägshållare-hängare, clip-on, staffli bänkstativ och magnetisk baksida
Stor display är synlig på 60 fots avstånd.
1,5 tum höga siffror gör denna timerskärm synlig från 60 fot. (18,3m). Fisher Scientific™ Traceable™ Extra Large Digit Countdown Timer har tillförlitlig, tre-knappsdrift, vilket gör nedräkningsinställningarna i steg på en sekund enkla att programmera.
  • Timernedräkningar och larm på en kanal för enkel användning
  • Räknar upp under larm, vilket indikerar förfluten tid sedan larmet initierades
  • Räknar upp i stoppursläge
  • Automatisk Bounceback™ Minne för upprepad timing
Specifikationer
  • Upplösning: Kan ställas in på en sekund med en sekunds upplösning
  • Noggrannhet: 0,01 %
  • L x B x H: 2,75 x 3,13 x 1 tum. (6,99 x 9,74 x 2,54 cm)
  • Vikt: 2,75 oz. (78 g)
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 99 min. 59 sek.
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa Digital
Batterityp (1) AAA alkalisk
Mått (L x B x H) 2,75 x 3,13 x 1 tum. (6,99 x 9,74 x 2,54 cm)
Längd (engelska) 2,75 tum
Längd (metrisk) 6.99 cm
Bredd (engelska) 3,13 tum.
Bredd (metrisk) 9.74 cm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (engelska) Display 1,5 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (metrisk) display 3.81 cm
Vikt (engelska) 2,75 oz.
Vikt (metrisk) 78 g
Inkluderar Spårbart certifikat, batteri, fyrvägshållare-hängare, clip-on, staffli bänkstativ och magnetisk baksida
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST