Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Extra-Extra Long Probe vattentät termometer
Produktkod. 15224016 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
10 °C till 110 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
15224016 10 °C till 110 °C
1 options
Produktkod. 15224016
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Spårbart certifikat, termometer, rostfritt stålsond, fjäderbelastad hållare i rostfritt stål, axelkrage och batterier
Idealisk för stora bägare/kolvar, kar, hinkar och fat
Fisher Scientific™ Traceable™ Extra-Extra Long Probe Waterproof Termometer har en extra lång, 20 tum lång sond (0,2 tum i diameter) skapad för djupa kärl. Idealisk för stora bägare/kolvar, kar, hinkar och fat.
  • Vattentät till ett djup av 10 fot.
  • Jumbo 1,7 tum. LCD kan läsas från upp till 70 fot.
  • Noggranna avläsningar med spetspenetration på endast 2,5 cm
  • Vattentätt, kemikaliebeständigt, 2,5 tum långt sondhandtag
  • Fjäderdriven hållare i rostfritt stål för enkel placering av sonden var som helst
  • Sondaxelkrage medföljer för att ställa in sonddjupet i sondhållaren
  • Vattentätt, slagkraftig, ABS-plasthölje som tål kemikalier
  • Väggfäste ger omedelbar visning, inomhus/utomhus
Specifikationer
  • Räckvidd: 10° till 110 °C (14° till 230 °F)
  • Upplösning: 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C
Tillämpningar Livsmedel, läkemedel, industrianläggningar
Certifikat
Flerpunktskalibrering på ett individuellt numrerat spårbart certifikat som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Flerpunktskalibrering på ett individuellt numrerat spårbart certifikat som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
Diameter (engelska) Sond 0,2 tum
Diameter (metrisk) sond 0.5 cm
Mått (L x B x H) 4,75 x 3,34 x 1,25 tum.
För användning med (applikation) Livsmedel, läkemedel, industrianläggningar
Inkluderar Spårbart certifikat, termometer, rostfritt stålsond, fjäderbelastad hållare i rostfritt stål, axelkrage och batterier
Längd (engelska) Kabel 10 ft.
Längd (engelska) Sond 20 tum
Längd (metrisk) 50.8 cm
Längd (metrisk) kabel 3 m
Längd (metrisk) sond 50.8 cm
Material ABS-plast
Sondtyp Rostfritt stål
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 7 oz.
Produkttyp Termometer
Max. Temperatur (engelska) 230 °F
Max. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 230 °F
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 110 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 17 cm