Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Blinkande LED Alert Storsiffrig larmtimer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Fisher Scientific™ Traceable™ Blinkande LED Alert Storsiffrig larmtimer erbjuder en massiv, 1-tums hög skärm som tillåter visning från hela labbet. Unikt grönt ljus blinkar var 10:e sekund i nedräkningsläge; röd lampa blinkar när noll har uppnåtts när larmet ljuder.
- Blinkande LED
- Programmerbart —minne upp till 3 minnen kan lagras när som helst
- Justerbar larmvolym
- Använd valfri nedräkningstid från 99 minuter, 59 sekunder till 1 sekund
- När noll nås börjar timern räkna upp för att visa tiden som förflutit sedan larmet
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handhållen/bänktimer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Larm | Visuellt justerbar larmvolym |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LED |
| Mått (L x B x H) | 3,5 x 2,25 x 0,63 tum. (8,9 x 5,71 x 1,6 cm) |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 8.9 cm |
| Bredd (engelska) | 2,25 tum. |
| Visa mer |