Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Blinkande LED Storsiffrig Dual Channel Timer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Batteri, magnetisk baksida, fällbart stativ/klämma, öppning för snodd, Traceable™ Certifikat.
Tider två olika aktiviteter samtidigt. Fisher Scientific™ Traceable™ Blinkande LED Big-Sigit Dual Channel Timer har en stor, 0,63 tum hög LCD-siffra som kan ses på 20 fots avstånd.
Uppfyllande
Spårbar till standarder som tillhandahålls av NIST™ (National Institute of Standards and Technology); individuellt serienummer Traceable™ Certifikat ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handhållen/bänktimer |
| Tidsintervall | 99 timmar. 59 min 59 sek |
| Larm | Ljud/visuellt |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LED |
| Mått (L x B x H) | 3,5 x 0,63 x 3 tum. (8,9 x 1,6 x 7,6 cm) |
| Längd (engelska) | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 8.9 cm |
| Bredd (engelska) | 0,63 tum. |
| Visa mer |