Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Flip-Stick™ Termometer
Produktkod. 11709735 Handla allt Fisherbrand Produkter
Noggrannhet:
±0,3 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11709735
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multifunktionell, utfällbar design gör det enkelt att ta sondavläsningar i alla lägen
Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Termometer med utfällbar design gör det enkelt att ta sondavläsningar i alla lägen.
  • Drag° F/° C-brytare
  • Sond i rostfritt stål
  • Stötsäker och fallsäker upp till 5 fot.
  • Max/min temperaturavläsning över valfri period
  • Brett temperaturområde täcker de flesta rutinmätningar
  • Placera sonden i valfri vinkel
  • Skydda sonden i uppfällt läge
  • 0,75 tum Displayen är lätt att läsa
  • Snabb läsuppdatering —varje sekund
  • HOLD-omkopplaren fryser displayen för att fånga en temperatur
Certifikat
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat tillhandahålls från ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA vilket indikerar spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 11 x 0,6 tum. (28 x 1,5 cm)
För användning med (applikation) Mat, gaser, prover, reagenser, vattenbad och halvfasta ämnen
Inkluderar Sond i rostfritt stål
Längd (engelska) Sond 4,5 tum.
Längd (metrisk) 280 mm
Längd (metrisk) sond 11.4 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 2,4 oz.
Vikt (metrisk) 68 g
Bredd (engelska) 0,6 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 11 tum
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 1.5 cm