Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Mat HACCP termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-55 °C till +250 °C
Beskrivning
Traceable™ Food HACCP termometer kombinerar beröringsfri, icke-invasiv, beröringsfri, infraröd termometer och en genomträngande sondtermometer i rostfritt stål.
- Temperaturintervall för infraröd är -55 till +250 °C (-67 till +482 °F) och sondintervall är -55 till +330 C (-°67 till +626 °F)
- Röda och gröna lysdioder på framsidan indikerar HACCP in/ut temperaturförhållanden
- Noggrannhet mellan -5° och 65 °C för infraröd är± 0,6 °C och för sond är± 0,5 °C
- Upplösning för enhet är 0,2 °C mellan -10° och 200 °C, annars 1°
- Displayen visar aktuell temperatur, lägsta eller högsta temperatur, lågt batteri och emissivitetsvärde
- Minsta/maximala minne
- 6 tums sond i rostfritt stål fälls ut ur enheten på 6,5 x 1 x 1,5 tum för att förlänga den totala längden till 12,5 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 12,5 x 1,5 x 1 tum. (31,8 x 3,9 x 2,5 cm) |
| För användning med (applikation) | Matlabb, livsmedelsbearbetning, matlagning och bryggning |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderar | Batteri, rostfri sond, spårbart certifikat |
| Längd (engelska) Sond | 6 tum |
| Längd (metrisk) | 318 mm |
| Längd (metrisk) sond | 15.2 cm |
| Material | Plast |
| Upplösning | 0,2 °C |
| Visa mer |