Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fullskaliga termometrar
Produktkod. 11739735 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +300 °C
-50 °C till +250 °C
Produkttyp:
Full-Scale Plus Ultra-termometer
Fullskala Plus termometer
Fullskalig termometer
Ultratermometer i full skala
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Produkttyp unitSize
11739735 -50 °C till +250 °C Fullskalig termometer Varje
11769735 -20 °C till +300 °C Fullskala Plus termometer Varje
11759735 -20 °C till +300 °C Full-Scale Plus Ultra-termometer -
11749735 -50 °C till +250 °C Ultratermometer i full skala Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11739735
Innehåller
Sond i rostfritt stål, 1,5V Silveroxidbatteri
Växlingsbar° F/° C temperaturområden
Sond i rostfritt stål med genomträngande spets tillåter konstant exponering för extrema temperaturer i slutet av intervallet. Fisher Scientific™ Fullskaliga termometeravläsningar uppdateras varje sekund och visas på en 0,37 tum. (9,4 mm) LCD-avläsning. Växlingsbar° F/° C temperaturområden.
  • Magnetisk baksida möjliggör placering på metallytor (inkubatorer, frysar, vattenbad)
  • Flip-open staffli tillåter användning på labbbänk; fjäderfäste klämmer fast på valfri kant
  • Upplösning, 0,1° från -20 till +200 och 1° någon annanstans
  • Mäter bara 2,12 dia. x 0,56 tum djup (5,3 x 1,3 cm)
  • Sond dia. x L: 0,14 x 5,5 tum. (0,4 x 14 cm)
  • Kabellängd: 10 fot. (3m)
Plus-modellen inkluderar även högt/lågt larm, minimum/maxminnen och håll.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Djup (engelska) 0,56 tum.
Djup (metriskt) 1.4 cm
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
Inkluderar 1,5V Silveroxidbatteri
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 5,75 tum.
Längd (metrisk) 14 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 14.6 cm
Material Rostfritt stål
Upplösning 0,1 °C/1 °C
Produkttyp Fullskalig termometer
Längd (engelska) 0,56 tum.
Max. Temperatur (engelska) 500 °F
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +500 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +250 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Frys, inkubator, vattenbad
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm