Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fullskaliga termometrar
Produktkod. 11769735 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +300 °C
-50 °C till +250 °C
Produkttyp:
Full-Scale Plus Ultra-termometer
Fullskala Plus termometer
Fullskalig termometer
Ultratermometer i full skala
Dimensione della confezione:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperaturområde (metriskt) Produkttyp unitSize
11769735 -20 °C till +300 °C Fullskala Plus termometer Varje
11759735 -20 °C till +300 °C Full-Scale Plus Ultra-termometer -
11739735 -50 °C till +250 °C Fullskalig termometer Varje
11749735 -50 °C till +250 °C Ultratermometer i full skala Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11769735
Includes
Sond i rostfritt stål, 1,5V Silveroxidbatteri
Växlingsbar° F/° C temperaturområden
Sond i rostfritt stål med genomträngande spets tillåter konstant exponering för extrema temperaturer i slutet av intervallet. Fisher Scientific™ Fullskaliga termometeravläsningar uppdateras varje sekund och visas på en 0,37 tum. (9,4 mm) LCD-avläsning. Växlingsbar° F/° C temperaturområden.
  • Magnetisk baksida möjliggör placering på metallytor (inkubatorer, frysar, vattenbad)
  • Flip-open staffli tillåter användning på labbbänk; fjäderfäste klämmer fast på valfri kant
  • Upplösning, 0,1° från -20 till +200 och 1° någon annanstans
  • Mäter bara 2,12 dia. x 0,56 tum djup (5,3 x 1,3 cm)
  • Sond dia. x L: 0,14 x 5,5 tum. (0,4 x 14 cm)
  • Kabellängd: 10 fot. (3m)
Plus-modellen inkluderar även högt/lågt larm, minimum/maxminnen och håll.
Certifications
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifica
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Djup (metriskt) 1.4 cm
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
Inkluderar Sond i rostfritt stål, 1,5V Silveroxidbatteri
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 5,75 tum.
Längd (metrisk) 53 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 14.6 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 över -20 °C till +200 C och °1 på annat håll
Produkttyp Fullskala Plus termometer
Längd (engelska) 2,1 tum
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Frys, inkubator, vattenbad
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.