Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Futuristisk termometer/fuktighetsklocka
Produktkod. 11709815 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-37 °C till +47 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11709815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
State-of-the-art Traceable™ Termometer/fuktighetsklocka visar skarpa läsbara urtavlor och displayer i ett lågprofilfodral.
  • Visar tid, temperatur och luftfuktighet
  • Läsbar på 20 fot. (6,1 m)
  • Mät temperaturer från -37° till° C med± 1,5 °C noggrannhet och relativ luftfuktighet från 8 till 92% med± 5% noggrannhet
  • Klart orange, svepande second hand
Beställningsinfo
  • Mått (D x B x H): 1 x 11 x 12,5 tum. (2,5 x 28 x 31,8 cm)
  • Urtavlans diameter: 9 tum. (22,9 cm)
  • Diametrar för temperatur och luftfuktighet: 3 tum. (7,6 cm)
  • Vikt: 1 lb. (0,45 kg)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 1 x 11 x 12,5 tum. (2,54 x 28 x 31,8 cm)
Höjd (engelska) 12,5 tum
Höjd (metrisk) 31.8 cm
Inkluderar ABS slagtåligt fodral, AA-batteri, väggfäste och skruv
Längd (metrisk) 25.4 mm
Material Plast
Upplösning 1 sekund
Vikt (engelska) 16 oz.
Vikt (metrisk) 453 g
Bredd (engelska) 11 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 1 tum
Max. Temperatur (engelska) 116 °F
Max. Temperatur (metrisk) 47 °C
Min. Temperatur (engelska) -34 °F
Min. Temperatur (metrisk) -37 °C
Temperaturområde (engelska) -34 °F till +116 °F
Temperaturområde (metriskt) -37 °C till +47 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp AA
Noggrannhet ±2 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 28 cm