Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Giant-siffrig timer
Produktkod. 11765863 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 min. 59 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11765863 99 min. 59 sek. Varje
1 options
Produktkod. 11765863
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Staffli bänkstativ, magnetisk rygg, batteri
Digital display ger tydlig sikt från 40 fot.
Se siffror i jättestorlek från hela labbet
  • Tider upp till 99 minuter, 59 sekunder
  • Kan ställas in på en sekund, med en sekunds upplösning
  • Tidsnoggrannhet: 0,01 %
  • Nedräkning och larm på en kanal för enkel användning
  • Intuitiv användning med tre knappar eliminerar läsningsinstruktioner
Beställningsinfo
Mått: 3,3 L x 3H x 0,5 tum. B (8,5 x 7,6 x 1,3 cm); Vikt: 2,75 oz. (78g)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Bänktimer
Tidsintervall 99 min. 59 sek.
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa Digital
Mått (L x B x H) 3,3 x 0,5 x 3 tum. (8,5 x 1,3 x 7,6 cm)
Längd (engelska) 3,3 tum.
Längd (metrisk) 8.5 cm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.3 cm
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.6 cm
Vikt (engelska) 2,75 oz.
Vikt (metrisk) 78 g
Inkluderar Staffli bänkstativ, magnetisk rygg, batteri
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST