Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Handhållen digital barometer
Produktkod. 11724206 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Batteri
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11724206 Batteri Varje
1 options
Produktkod. 11724206
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll koll på din miljö och din tid med denna multifunktionella Traceable™ Handhållen digital barometer.
  • Stoppur/tid på dygnet
  • Barometrisk trycktrend visar aktuell avläsning och tidigare 2, 4, 6, 8, 10 och 12 timmar i stapeldiagramformat
  • Minsta/maximiminne för uppnådda höjder under vilken tidsperiod som helst
  • Barometernoggrannhet:± 8 mbar (0,2363 tum Hg)
Certifikat
Spårbar till standarder som tillhandahålls av NIST™ . Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
Specifikationer
Noggrannhet (barometer) ±8 mbar
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 140 °F
Inkluderar Batteri
Produkttyp Handhållen digital barometer