Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Handhållna timers med nyckelringsklämma
Produktkod. 11769805 Handla allt Fisherbrand Produkter
Tidsintervall:
100 timmar. till 1 sek.
19 timmar 59 min
20 hr. to 1 min.
Noggrannhet:
0,0001
0.0001
5e-005
Larm:
1 min.
20 sek.
Mått (L x B x H):
0,25 x 1 x 1,75 tum
0,25 x 1 x 1,75 tum. (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
1.5 x 2 x 0.75 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11769805
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För generella timingapplikationer
Fisher Scientific™ Traceable™ Handhållna timers med nyckelringsklämma är bra för allmänna timingapplikationer. En kanal, nedräkning/uppräkning; enkelradsdisplay.
  • Rugged ABS plastic case
  • Traceable to NIST™ standards
  • Accuracy: 0.01%
  • Time-out mode (Cat Nos. 06-662, 06-662-25 and -11)
  • Cat. No. 06-662-11 offers choice of AM/PM or military time
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Specifikationer
Produkttyp Handheld Timer
Tidsintervall 20 hr. to 1 min.
Larm 1 min.
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 min.
Visa LCD
Batterityp Silver Oxide
Mått (L x B x H) 1.5 x 2 x 0.75 in.
Längd (engelska) 1.5 in.
Längd (metrisk) 3.81 cm
Bredd (engelska) 2 in.
Bredd (metrisk) 5.08 cm
Höjd (engelska) 0.75 in.
Höjd (engelska) Display 0.33 in.
Höjd (metrisk) 0.83 cm
Höjd (metrisk) display 0.83 cm
Vikt (engelska) 0.75 oz.
Vikt (metrisk) 21.26 g
Inkluderar Battery, ABS Plastic case
För användning med (applikation) For general purpose timing applications