Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kylskåpstermometer med hög precision
Produktkod. 11725853 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sondtyp:
1 flasksond
2 vanliga sonder
Två flasksonder
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11725853
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Hi-Precision Refrigerator Termometer kan övervaka två olika områden samtidigt. Har möjlighet att övervaka temperaturer i kyl och frys samtidigt eller två kylplatser.
  • Trippeldisplay visar lägsta/högsta, aktuella temperaturer
  • Min/max övervakar avläsningar för vilken period som helst; visar exakt tid/datum temperatur inträffade
  • Programmerbar i 0.01° steg
  • Larmsignaler kontinuerligt även om temperaturen återgår till icke-larmområde
  • 10 fots mikrokabel gör att kylskåpsdörrar kan stängas på den
  • Temperaturområde: -50 °C till +70 °C (-58 F °till +158 °F)
  • Upplösning: 0,01° , noggrannhet:± 0,3 °C
  • Visar exakt tid/datum när MIN/MAX-avläsning inträffade och tid/datum när larmet utlöstes
  • Tvåkanalslarm är programmerbart i 0.1° ökar och ljuder kontinuerligt när temperaturen stiger över/faller under börvärdena
  • Slagkraftigt, kemikaliebeständigt ABS-plasthölje är 2,75 x 4,25 x 0,75 tum.
  • Vikt: 5 oz. (141,74 g)
Beställningsinfo
Finns med flaskprob eller vanlig sond. Flaska sonderad förseglad i en 1 dia. x 2,5 tums flaska med giftfri glykol. Vanlig sond är kemikaliebeständig och vattentät; mäter 0,18 dia. x 0,75 tum. .
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (metrisk) sond 4.57 mm
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i kyl och frys samtidigt eller två kylplatser
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Inkluderar ABS plastfodral, stativ, Velcro™ , magnetremsor, väggfäste och två AA-batterier, två flasksonder
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 0,7 tum
Längd (metrisk) 114 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 1.9 cm
Material ABS-plast
Sondtyp Två flasksonder
Upplösning 0,01 °C
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 140 g
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4,5 tum.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Kylskåp, Frys
Batterityp AA
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa LED
Bredd (metrisk) 6.9 cm