Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kylskåpstermometer med hög precision
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Traceable™ Hi-Precision Refrigerator Termometer kan övervaka två olika områden samtidigt. Har möjlighet att övervaka temperaturer i kyl och frys samtidigt eller två kylplatser.
- Trippeldisplay visar lägsta/högsta, aktuella temperaturer
- Min/max övervakar avläsningar för vilken period som helst; visar exakt tid/datum temperatur inträffade
- Programmerbar i 0.01° steg
- Larmsignaler kontinuerligt även om temperaturen återgår till icke-larmområde
- 10 fots mikrokabel gör att kylskåpsdörrar kan stängas på den
- Temperaturområde: -50 °C till +70 °C (-58 F °till +158 °F)
- Upplösning: 0,01° , noggrannhet:± 0,3 °C
- Visar exakt tid/datum när MIN/MAX-avläsning inträffade och tid/datum när larmet utlöstes
- Tvåkanalslarm är programmerbart i 0.1° ökar och ljuder kontinuerligt när temperaturen stiger över/faller under börvärdena
- Slagkraftigt, kemikaliebeständigt ABS-plasthölje är 2,75 x 4,25 x 0,75 tum.
- Vikt: 5 oz. (141,74 g)
Beställningsinfo
Finns med flaskprob eller vanlig sond. Flaska sonderad förseglad i en 1 dia. x 2,5 tums flaska med giftfri glykol. Vanlig sond är kemikaliebeständig och vattentät; mäter 0,18 dia. x 0,75 tum. .
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,18 tum. |
| Diameter (metrisk) sond | 4.57 mm |
| Mått (L x B x H) | 4,5 x 2,75 x 0,75 tum. (11,4 x 6,9 x 1,9 cm) |
| För användning med (applikation) | Övervakning av temperatur i kyl och frys samtidigt eller två kylplatser |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.9 cm |
| Inkluderar | ABS plastfodral, stativ, Velcro™ , magnetremsor, väggfäste och två AA-batterier, två vanliga sonder |
| Längd (engelska) Kabel | 120 tum. |
| Längd (engelska) Sond | 0,7 tum |
| Visa mer |