Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kylskåpstermometer med hög precision
Produktkod. p-3742819 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sondtyp:
1 flasksond
2 vanliga sonder
Två flasksonder
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp unitSize
11715853 1 flasksond -
11725853 Två flasksonder Varje
11735853 2 vanliga sonder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11715853
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Hi-Precision Refrigerator Termometer kan övervaka två olika områden samtidigt. Har möjlighet att övervaka temperaturer i kyl och frys samtidigt eller två kylplatser.
  • Trippeldisplay visar lägsta/högsta, aktuella temperaturer
  • Min/max övervakar avläsningar för vilken period som helst; visar exakt tid/datum temperatur inträffade
  • Programmerbar i 0.01° steg
  • Larmsignaler kontinuerligt även om temperaturen återgår till icke-larmområde
  • 10 fots mikrokabel gör att kylskåpsdörrar kan stängas på den
  • Temperaturområde: -50 °C till +70 °C (-58 F °till +158 °F)
  • Upplösning: 0,01° , noggrannhet:± 0,3 °C
  • Visar exakt tid/datum när MIN/MAX-avläsning inträffade och tid/datum när larmet utlöstes
  • Tvåkanalslarm är programmerbart i 0.1° ökar och ljuder kontinuerligt när temperaturen stiger över/faller under börvärdena
  • Slagkraftigt, kemikaliebeständigt ABS-plasthölje är 2,75 x 4,25 x 0,75 tum.
  • Vikt: 5 oz. (141,74 g)
Beställningsinfo
Finns med flaskprob eller vanlig sond. Flaska sonderad förseglad i en 1 dia. x 2,5 tums flaska med giftfri glykol. Vanlig sond är kemikaliebeständig och vattentät; mäter 0,18 dia. x 0,75 tum. .
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,18 tum.
Diameter (metrisk) sond 4.57 mm
Mått (L x B x H) 4,5 x 2,75 x 4,25 tum. (11,4 x 7 x 10,79 cm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i kyl och frys samtidigt eller två kylplatser
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.79 cm
Inkluderar Slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastväska, bänkstativ, Velcro och magnetremsor, väggfäste och två batterier, en flasksond
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 0,7 tum
Längd (metrisk) 114 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Längd (metrisk) sond 1.9 cm
Material ABS-plast
Sondtyp 1 flasksond
Upplösning 0,01 °C
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 140 g
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4,5 tum.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Kylskåp, Frys
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa LED
Bredd (metrisk) 6.9 cm