Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Hi-Precision Termometer
Produktkod. 11731445 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Inkluderar:
Sond i rostfritt stål, spårbart certifikat och två AA-batterier
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Inkluderar unitSize
11731445 Sond i rostfritt stål, spårbart certifikat och två AA-batterier Varje
1 options
Produktkod. 11731445
Traceable™ Hi-Precision Termometer ger de exakta värden som krävs för kritiska krav, kvalitetskontroller och rutinmätningar.
  • Finns med en sond eller två prober
  • Övervaka inlopp och utlopp samtidigt
  • Visuella och hörbara, högt och lågt inställbara larm
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,12 tum
Diameter (metrisk) sond 3.05 mm
Mått (L x B x H) 9 x 2,75 x 4,25 tum. (22,86 x 6,98 x 10,79 cm)
För användning med (applikation) Mätning av temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel, avloppsvatten
Höjd (engelska) 4,25 tum
Höjd (metrisk) 10.79 cm
Inkluderar Sond i rostfritt stål, spårbart certifikat och två AA-batterier
Längd (engelska) Kabel 60 tum.
Längd (engelska) Sond 6,25 tum.
Längd (metrisk) 226 mm
Längd (metrisk) kabel 152.4 cm
Längd (metrisk) sond 15.24 cm
Material Plast
Upplösning 0,01 °C
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 141.7 g
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Spårbar termometer
Längd (engelska) 9 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp AA
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa LED
Bredd (metrisk) 6.98 cm