Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Hi-Precision Termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Sond i rostfritt stål, spårbart certifikat och två AA-batterier
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Traceable™ Hi-Precision Termometer ger de exakta värden som krävs för kritiska krav, kvalitetskontroller och rutinmätningar.
- Finns med en sond eller två prober
- Övervaka inlopp och utlopp samtidigt
- Visuella och hörbara, högt och lågt inställbara larm
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) sond | 3.05 mm |
| Mått (L x B x H) | 9 x 2,75 x 4,25 tum. (22,86 x 6,98 x 10,79 cm) |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel, avloppsvatten |
| Höjd (engelska) | 4,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 10.79 cm |
| Inkluderar | Sond i rostfritt stål, spårbart certifikat och två AA-batterier |
| Längd (engelska) Kabel | 60 tum. |
| Längd (engelska) Sond | 6,25 tum. |
| Visa mer |