Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Hot Wire Anemometer/Termometer
Produktkod. 11714206 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material för fodral:
Plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för fodral Förpackningsstorlek
11714206 Plast Varje
1 options
Produktkod. 11714206
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Hot Wire Anemometer/Termometer är idealisk för renrum och miljötester.
  • Noggrannhet är± 1 % full skala plus 1 siffra
  • Visar temperatur i användarvalbar° C eller° F; temperaturintervall från 0 C °till 50 C (°32 F °till 122 °F) med en upplösning på 0,1 C °eller° F och noggrannhet av± 0,8 C (°1,5 °F)
  • Seriell RS-232-utgång gör att mätaren kan anslutas till vilken IBM som helst™ -kompatibel dator eller datalogger
  • Information kan importeras till en befintlig databas och, med tillbehöret Data Acquisition System, fångas in, visas på monitor och lagras†
  • Minnesfunktionen återkallar de högsta och lägsta värdena och HOLD-knappen fryser displayen för senare avläsning
  • Mäter lufthastighet i fem områden: 0,2 till 20 mps med en upplösning på 0,1 mps
  • 0,7 till 72 km/h med en upplösning på 0,1 km/h
  • 40 till 3940 fpm med en upplösning på 1 fpm
  • 0,5 till 44,7 mph med en upplösning på 0,1 mph
  • 0,4 till 38,8 knop med en upplösning på 0,1 knop
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 7 x 3 x 1,25 tum. (17,8 x 7,6 x 3,2 cm); väger 9,50 oz. (269 g). Tillgängliga tillbehör inkluderar DAS-4 Data Logger System (06-662-72) och DAS-3 Datainsamlingssystem (11-661-22).
†Enheten är utrustad med ett exempelprogram som låter dig lagra 100 avläsningar; det kompletta DAS-3™ Datainsamlingssystem eller DAS-4™ Data Logger System krävs för att överföra dessa avläsningar till en datorfil
Specifikationer
Typ Hot Wire Anemometer/Termometer
Noggrannhet ±1 %
Material för fodral Plast
Gastyp Luft
Certifikat och efterlevnad En individuellt numrerad Traceable™ Certifikat medföljer varje enhet. Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement. Enheten levereras komplett med dubbla termistorsond, 40-tums kabel, Traceable™ Certifikat, 6 AAA-batterier och datorutgång. Storleken är 7 x 3 x 1-1/4 tum och vikten är 9-1/2 uns.
Mått (L x B x H) 7 x 3 x 1,25 tum. (17,8 x 7,6 x 3,2 cm)
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.2 cm
Längd (engelska) 7 tum
Längd (metrisk) 17.8 cm
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Vikt (engelska) 9,5 oz.
Vikt (metrisk) 269 g
Bredd (engelska) 3 tum