Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fuktighetsmätare
Produktkod. 11597443 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-18 °C till +93 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11597443 -18 °C till +93 °C Varje
1 options
Produktkod. 11597443
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 SEK
    1934.03 SEK / Paket med 1
    Save 210.97 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 fot (0,9 m) kabel och 9V batteri för 100 timmars kontinuerlig användning.
Behåller högsta och lägsta avläsningar som registrerats under vald period
Fisher Scientific™ Traceable™ Fuktighetsmätaren behåller högsta och lägsta värden som registrerats under vald period. Resultat visas på 1,12 tum. LCD.
  • Mäter relativ luftfuktighet från 10 till 95 %, med 0,1 % upplösning och± 2 % (mellanklass),± 4 % noggrannhet (ändarna på intervallet).
  • Läser temperaturer från -18° till +93 °C med 0,1° upplösning och noggrannhet av± 1 °C (från 0° till 40 °C) och± 2 °C (vid slutet av intervallet)
  • Svarstid< 10 sekunder
  • RS-232-C seriell datorutgång
  • Miniatyr sond
  • Stötsäker ABS plastfodral
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™.
Uppfyllande
Uppfyller det federala CLIA-kravet 493.1207.
Specifikationer
Typ Fuktighetsmätare
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±2 till± 4 %
Temperaturområde (metriskt) -18 °C till +93 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Visningstyp LCD
Material ABS-plast
Minne Dubbla minnen
Sensorer Polymerfilm
Temperaturområde (engelska) 0 °F till 199,9 °F
Temperaturupplösning 0,1 °F
Mått (L x B x H) 7,12 x 2,75 x 1,25 tum. (18 x 7 x 3 cm)
Längd (engelska) 7,12 tum.
Längd (engelska) Kabel 3 ft.
Längd (engelska) Sond 8,5 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) kabel 91.44 cm
Längd (metrisk) sond 21.5 cm
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3 cm
Diameter (engelska) Sond 0,66 tum.
Diameter (metrisk) sond 1.67 cm
Vikt (engelska) 10,75 oz.
Vikt (metrisk) 0.304 kg
För användning med (applikation) Behåller högsta och lägsta avläsningar som registrerats under vald period
Inkluderar 3 fot kabel och 9V batteri för 100 timmars kontinuerlig användning
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST