Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fuktighet/temperaturmätare/inspelare
Produktkod. 11754186 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till +60 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11754186 -20 °C till +60 °C Varje
1 options
Produktkod. 11754186
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
9V alkaliskt batteri och väska
Idealisk för övervakning av förhållanden i kammare, renrum, livsmedelsbearbetningsanläggningar, vetenskapliga laboratorier och andra fuktkänsliga områden
Robust handhållen enhet är helt portabel. Fisher Scientific™ Traceable™ Luftfuktighets-/temperaturmätare/inspelare är idealisk för övervakning av förhållanden i kammare, renrum, livsmedelsbearbetningsanläggningar, vetenskapliga laboratorier och andra fuktkänsliga områden.
  • Digital avläsning tillåter omedelbara avläsningar av relativ fuktighet och temperatur i (kan ställas in av användaren)° F eller° C
  • Utgångsjacket ger en 1mV-signal per 1 % RH eller 1° som kan användas med en kartskrivare, bandskrivare eller dator som accepterar mV-signaler
  • Precisionssensor för tunnfilmskapacitans uppdaterar LCD-skärmen 2,5 gånger i sekunden
  • Fyrsiffrig (0,5 in.H) display kan avläsas från 10 fot. (3m)
  • DATA HOLD-omkopplaren fryser skärmen för att fånga en avläsning
  • Fuktighetsintervallet är 10 till 95 % RH (noggrannhet± 2,5 % RF mellanregister, 5 % RF på andra ställen)
  • Temperaturavläsningarna sträcker sig från -20° till +60 °C (-4° till +140 °F) med noggrannhet på± 1 °C
  • Fuktighetsupplösningen är 0,1 %; temperaturen är 0,1°
  • Mäter 1 L x 2,5 W x 10,5 tum H (2,5 x 6,4 x 26,7 cm)
  • Väger 7 oz. (198 g)
  • Batteridrivet, utbytbart 9V-batteri driver enheten under ett års intermittent användning eller 100 timmars kontinuerliga avläsningar
  • Levereras med 9V alkaliskt batteri och väska
Uppfyllande
En ISO 17025 individuellt serienumrerad Traceable™ certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av National Institute of Standards and Technology (NIST )
Specifikationer
Typ Fuktighet/temperaturmätare/inspelare
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±2,5 till± 5 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Visningstyp LCD
Minne Minnet fångar 99 datapunkter
Sensorer Precisionstunn film
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +140 °F
Temperaturupplösning 0,1 °F
Mått (L x B x H) 2,5 x 1 x 10,5 tum. (6,35 x 2,54 x 26,7 cm)
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 6.35 cm
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.54 cm
Höjd (engelska) 10,5 tum
Höjd (metrisk) 26.7 cm
Vikt (engelska) 7 oz.
Vikt (metrisk) 0.198 kg
För användning med (applikation) Idealisk för övervakning av förhållanden i kammare, renrum, livsmedelsbearbetningsanläggningar, vetenskapliga laboratorier och andra fuktkänsliga områden
Inkluderar 9V alkaliskt batteri och väska
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST