Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fuktighet/temperaturpenna med minne
Produktkod. 11749835 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11749835 0 °C till 50 °C Varje
1 options
Produktkod. 11749835
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
1,5V batteri för kontinuerlig alltid på övervakning i ett halvt år
Idealisk för övervakning av RH i labb och anläggningar
Idealisk för övervakning av RH i labb och anläggningar. Fisher Scientific™ Traceable™ Fuktighet/temperaturpenna visar kontinuerligt och samtidigt relativ luftfuktighet och temperatur (i Celsius och Fahrenheit) med dubbla minnen. Behändig fickklämma gör den lätt att bära.
  • Relativ luftfuktighetsintervall: 25 till 98 % med en upplösning på 1 %, noggrannhet på± 3,5 % (mellanregister) till± 5,5 % (utanför mellanregistret)
  • Temperaturområde: 0,0° till 50,0 °C (32,0° till 122,0 °F) med en upplösning på 0,1° och en noggrannhet av± 1 C (°± 1,8 °F)
  • Minnet visar högsta och lägsta avläsningar som uppnåtts över natten eller under någon tidsperiod
  • Displayen (0,75 tum hög) kan läsas med en blick, visar förändringar på mindre än 30 sekunder och uppdateras varje sekund
  • Slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plast
Beställningsinfo
Mäter 0,5 L x 6,62 W x 1,25 tum. H (1,2 x 17 x 3,2 cm). Nettovikt: 1,75 oz. (50 g)
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™.
Specifikationer
Typ Fuktighet/temperaturpenna
Fuktighetsområde 20 till 95 %
Upplösning 0.01
Noggrannhet ±3,5 till± 5,5 %
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Visningstyp LCD
Material ABS-plast
Minne Dubbla minnen
Sensorer Solid State
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturupplösning 0,1 °F
Mått (L x B x H) 0,5 x 6,62 x 1,25 tum. (1,2 x 17 x 3 cm)
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 1.2 cm
Bredd (engelska) 6,62 tum.
Bredd (metrisk) 17 cm
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3 cm
Vikt (engelska) 1,75 oz.
Vikt (metrisk) 0.05 kg
För användning med (applikation) Visar kontinuerligt och samtidigt relativ luftfuktighet och temperatur (i Celsius och Fahrenheit) med dubbla återkallningsminnen, praktisk fickklämma gör det lätt att +bära
Inkluderar Levereras med ett AAA-batteri
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST