Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Infraröd termometerpistol
Produktkod. 11779785 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Emissionsförmåga:
0,1 till 1 i 0,01 steg
0,95 Fast
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Emissionsförmåga Förpackningsstorlek
11779785 0,95 Fast Varje
11789785 0,1 till 1 i 0,01 steg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11779785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3420.00 SEK
    3096.79 SEK / Paket med 1
    Save 323.21 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
9V batteri
Tar omedelbara, mindre än en sekund, temperaturavläsningar av vilken yta som helst
Unik design tillåter peka och skjuta avläsningar med en hand. Fisher Scientific™ Traceable™ Infraröd termometerpistol tar omedelbara, mindre än en sekund, temperaturavläsningar av vilken yta som helst.
  • Lasersiktstråle tillåter att sikta exakt på målytan
  • Synfältet är 50:1 (exempel: läser en fläck i storleken 6 tum från 25 fot bort)
  • Inkluderar bakgrundsbelysning, datahållning (fryser displayavläsning), laser, indikator för låg batterinivå och° C/° F-knappar
  • 15-077-970 har också min/max-minne, medelvärden och hög/låg larm
  • Räckvidden är -50° till +1000 °C/-58° till +1832 °F
  • Upplösningen är 0,1° till 200° , 1° över 200° ; noggrannhet,± 1,5 % + 2 °C
Beställningsinfo
  • Mått: 9 x 4 x 2,25 tum. (22,9 x 10,2 x 5,7 cm)
  • Vikt: 10 oz.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Emissionsförmåga 0,95 Fast
För användning med (applikation) Livsmedelsberedning, läkemedel, fältanvändning, elektronik och säkerhetsinspektion
Inkluderar 9V batteri
Upplösning 0,1 till 200, 1 över 200 °C
Vikt (engelska) 10 oz.
Vikt (metrisk) 0.283 kg
Produkttyp Infraröd termometer
Max. Temperatur (engelska) 1832 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1000 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +1000 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 9V alkalisk
Noggrannhet ±1,5 %
Visa Digital
Bredd (metrisk) 10 cm