Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Infraröd termometer med fickklämma
Produktkod. 11709785 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-33 °C till +220 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11709785 -33 °C till +220 °C Varje
1 options
Produktkod. 11709785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00 SEK
    544.04 SEK / Paket med 1
    Save 160.96 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Behändig fickklämma, nyckelband, batterier
IR-ficktermometer med enkel peka-och-skjut-manövrering
Lätt att använda— slå bara på den och ta en avläsning på mindre än en sekund. Fisher Scientific™ Traceable™ Infraröd termometer med fickklämma ger enkel peka-och-skjut-manövrering.
  • Enheter avläser både Fahrenheit och Celsius för alla fasta —ytämnen, halvfasta ämnen och vätskor
  • Icke-invasiva mätningar utan beröring är idealiska för matlagning, biovetenskap, läkemedel, petroleumprodukter, renrum, elektronik och fältanvändning
  • 'HOLD'-kommandot fryser displayen vid den aktuella avläsningen Synfältet är 1:1
  • Displayen indikerar lågt batteri
  • Fast emissivitet på 0,95 täcker 90 % av alla applikationer
Specifikationer
  • Upplösning: 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C + 2 %
  • Mått: 3,25 x 0,75 tum. (8,3 x 1,9 cm)
  • Vikt: 0,75 oz.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
Emissionsförmåga 0,95 Fast
För användning med (applikation) Livsmedel, biovetenskap, läkemedel, petroleumprodukter, renrum, elektronik och fält
Inkluderar Praktisk fickklämma, nyckelknippe, batteri
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 0,75 oz.
Vikt (metrisk) 0.021 kg
Produkttyp Fick infraröd termometer
Max. Temperatur (engelska) 428 °F
Max. Temperatur (metrisk) 220 °C
Min. Temperatur (engelska) -27,4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -33 °C
Temperaturområde (metriskt) -33 °C till +220 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp LR44 1.5V
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 1.9 cm