Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Infraröd termometer med triggergrepp
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-60 °C till +500 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Batterier
Enkel operation —punkt vid provet och ta en avläsning på mindre än en sekund. Fisher Scientific™ Traceable™ Infraröd termometer med triggergrepp läser omedelbart både Fahrenheit och Celsius för alla ytor, inklusive fasta ämnen, halvfasta ämnen och vätskor.
- Icke-invasiva mätningar utan beröring är idealiska för matlagning, biovetenskap, läkemedel, petroleumprodukter, renrum, elektronik och fältanvändning
- Termoelementuttag kan användas för att läsa alla termoelement av typ K
- Minsta/maximum-funktionen tillåter visning av högsta och lägsta avläsningar när som helst
- Visar medelvärdet av alla gjorda avläsningar och skillnaden mellan två avläsningar
- Hörbara, användarinställbara, höga och låga larm signalerar förhållanden utanför räckvidden
- 'Hold'-funktionen fryser displayen vid aktuell avläsning
- Bakgrundsbelysning tillåter visning i svagt ljus; indikator för låg batterinivå
- Minnet gör det möjligt att återkalla individuellt infångade temperaturer
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, NIST |
| Mått (L x B x H) | 18 x 7 x 3.8 cm |
| Emissionsförmåga | 0,1 till 1 i 0,01 steg |
| För användning med (applikation) | Livsmedel, biovetenskap, läkemedel, petroleumprodukter, renrum, elektronik och fält |
| Inkluderar | Batterier |
| Sondtyp | Typ K termoelement |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Vikt (engelska) | 6 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.2 kg |
| Produkttyp | Typ K infraröd termometer |
| Visa mer |