Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Infraröd termometer med armband
Produktkod. 11719785 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Inkluderar:
Armband, batteri
Produktkod. Inkluderar
11719785 Armband, batteri
1 options
Produktkod. 11719785
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Armband
Icke-invasiva mätningar utan beröring
Icke-invasiva mätningar utan beröring. Fisher Scientific™ Traceable™ Infraröda termometrar med armband är idealiska för matlagning, biovetenskap, läkemedel, petroleumprodukter, renrum, elektronik och fältanvändning.
  • Enkel att använda: slå på, peka på provet och läs på mindre än en sekund
  • Läser Fahrenheit och Celsius för alla fasta ämnen —på ytan, halvfasta ämnen och vätskor
  • Håll kommandot fryser displayen vid den aktuella avläsningen
  • Emissivitet på 0,05 till 1,00 tum. .01 steg täcker 90 % av alla applikationer
  • Minsta och maximala funktionen gör att du kan se högsta och lägsta avläsningar när som helst
  • Laserstrålepekare tillåter perfekt siktning av provmål
  • Displayen indikerar lågt batteri
Specifikationer
  • Upplösning: 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C + 2 %
  • Synfältet är 6:1
  • Mått: 4 x 2 x 0,75 tum. (10,2 x 5 x 1,9 cm)
  • Vikt: 2,25 oz.
  • Temperaturintervallet är -67 till 482 °F och -55 till 250 °C
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
Emissionsförmåga 0,5 till 1 i 0,01 steg
För användning med (applikation) Livsmedel, biovetenskap, läkemedel, petroleumprodukter, renrum, elektronik och fält
Inkluderar Armband, batteri
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 2,25 oz.
Vikt (metrisk) 0.063 kg
Produkttyp Infraröd termometer
Max. Temperatur (engelska) 482 °F
Max. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (engelska) -67 °F
Min. Temperatur (metrisk) -55 °C
Temperaturområde (engelska) -67 °F till +482 °F
Temperaturområde (metriskt) -55 °C till +250 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp CR2032 Litium
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 5 cm