Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Internationella standarder Digital termometer med extrem noggrannhet
Produktkod. 11749705 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-2,00 °C till +2,00 °C
-50 °C till +70 °C
23.00 °C till 27.00 °C
35 °C till 39 °C
Temperaturområde (engelska):
-58° till +158 °F
28,4 °F till 35,6 °F
37.00° F
73,4 °F till 80,6 °F
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) unitSize
11749705 -2,00 °C till +2,00 °C 28,4 °F till 35,6 °F Varje
11769705 35 °C till 39 °C 37.00° F Varje
11759705 23.00 °C till 27.00 °C 73,4 °F till 80,6 °F Varje
11779705 -50 °C till +70 °C -58° till +158 °F Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11749705
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Traceable™ Internationella standarder Digitala termometrar med extrem noggrannhet, idealiska för att mäta temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, standardlösningar, ugnar, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel och avloppsvatten.
Enheterna är 0.00, 25.00, 37.00 eller en kombination av alla tre i° F och° C.
  • Ger exakta avläsningar med spetspenetration på 0,33 tum.
  • Registrerar tid/datum för min/max-avläsningar och hög/låg-larm
  • Visar lägsta/högsta och aktuella temperaturer
  • Min/max övervakar avläsningar över vilken period som helst; visar exakt tid/datum för min/max temperatur
  • Alarm ger två visuella lysdioder och två ljudvarningar när temperaturen överstiger börvärdena; visar exakt tid/datum för dubbla termometerlarm
  • Programmerbar i 0.1° ökningar; larmar signalerar kontinuerligt även om temperaturen återgår till icke-larmområde
  • Upplösning: 0,01°
  • Noggrannhet:± 0,05 °C inom± 2 °C av standard
  • Sonddiameter: 0,12 tum. (0,30 cm)
  • Skaftlängd: 6,25 tum. (15,87 cm)
  • Total längd: 9 tum. (22,86 cm)
  • Kabel: 5 fot. (1,5 m)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Uppfyller ITS-90, International Temperature Standard.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,12 tum
Diameter (metrisk) sond 3 mm
Mått (L x B x H) 4,25 x 2,75 x 0,75 tum. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm)
För användning med (applikation) Mätning av temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, standardlösningar, ugnar, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel och avloppsvatten
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Inkluderar Rostfritt stålsond, slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje, stativ, Velcro™ , magnetremsor, väggfäste, två AA-batterier (tillåt kontinuerlig, 1-års alltid-på-övervakning)
Längd (engelska) Sond 6,25 tum.
Längd (metrisk) 107 mm
Längd (metrisk) sond 15.9 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,01 °C
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 140 g
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4,25 tum
Max. Temperatur (engelska) 35,6 °F
Max. Temperatur (metrisk) 2 °C
Min. Temperatur (engelska) 28,4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -2 °C
Temperaturområde (engelska) 28,4 °F till 35,6 °F
Temperaturområde (metriskt) -2,00 °C till +2,00 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Vattenbad
Batterityp AA
Noggrannhet ±0,05 °C
Visa LED
Bredd (metrisk) 6.9 cm
skala Läser till 0.00