Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Internationella standarder Digital termometer med extrem noggrannhet
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Traceable™ Internationella standarder Digitala termometrar med extrem noggrannhet, idealiska för att mäta temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, standardlösningar, ugnar, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel och avloppsvatten.
Enheterna är 0.00, 25.00, 37.00 eller en kombination av alla tre i° F och° C.
- Ger exakta avläsningar med spetspenetration på 0,33 tum.
- Registrerar tid/datum för min/max-avläsningar och hög/låg-larm
- Visar lägsta/högsta och aktuella temperaturer
- Min/max övervakar avläsningar över vilken period som helst; visar exakt tid/datum för min/max temperatur
- Alarm ger två visuella lysdioder och två ljudvarningar när temperaturen överstiger börvärdena; visar exakt tid/datum för dubbla termometerlarm
- Programmerbar i 0.1° ökningar; larmar signalerar kontinuerligt även om temperaturen återgår till icke-larmområde
- Upplösning: 0,01°
- Noggrannhet:± 0,05 °C inom± 2 °C av standard
- Sonddiameter: 0,12 tum. (0,30 cm)
- Skaftlängd: 6,25 tum. (15,87 cm)
- Total längd: 9 tum. (22,86 cm)
- Kabel: 5 fot. (1,5 m)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Uppfyller ITS-90, International Temperature Standard.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,12 tum |
| Diameter (metrisk) sond | 3 mm |
| Mått (L x B x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 tum. (10,7 x 6,9 x 1,9 cm) |
| För användning med (applikation) | Mätning av temperaturer i vattenbad, kyvetter, gassystem, reagenser, standardlösningar, ugnar, inkubatorer, läkemedel, petroleumprodukter, livsmedel och avloppsvatten |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.9 cm |
| Inkluderar | Rostfritt stålsond, slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plasthölje, stativ, Velcro™ , magnetremsor, väggfäste, två AA-batterier (tillåt kontinuerlig, 1-års alltid-på-övervakning) |
| Längd (engelska) Sond | 6,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 107 mm |
| Visa mer |