Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo-siffrig stoppur
Handla allt Fisherbrand Produkter
Click to view available options
Inkluderar:
stoppur, band, Velcro™ för montering och praktisk klämma, Batteri
Dimensione della confezione:
Varje
Descrizione
Traceable™ Jumbo-siffrigt stoppur med de största siffrorna (1/2 tum hög) gör det enkelt att läsa.
- Idealisk för labb och växtbruk
- Tidslarm
- Tider till 24 timmar
- Enheten har enkelverkan, time-out, kumulativ delning och kontinuerlig timing
- Tidsintervallet är 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
- Upplösningen är 1/100 sekund under de första 30 minuterna och 1 sekund därefter
- Noggrannheten är 0,001 %
- Storlek: 7,6 x 6,4 x 2,2 cm (3 x 2,5 x 0,875 tum)
- Vikten är 2,5 oz.
Certifications
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Digitalt stoppur |
| Tidsintervall | 24 hr. |
| Larm | Tid på dagen |
| Noggrannhet | 0.001% |
| Upplösning | 0,01 sek. |
| Visa | Digital |
| Material | ABS-plast |
| Mått (L x B x H) | 3 x 2,5 x 0,8 tum. (7,62 x 6,35 x 2 cm) |
| Längd (engelska) | 3 tum |
| Längd (metrisk) | 7.62 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto