Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Jumbo Kyl/Frys termometer
Produktkod. 11759745 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11759745 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 11759745
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Perfekt jumbosiffrig termometer för övervakning av frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp.
  • Trippeldisplay visar samtidigt lägsta, högsta och aktuella temperaturer
  • Flasksond för applikationer i kylskåp
  • Utanför räckviddslarm varnar användaren när temperaturen stiger över eller faller under ett börvärde, larmet är programmerbart i steg om 1 grad
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 3,8 x 4,3 tum. (9,65 x 10,92 cm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Inkluderar Spårbart certifikat, fällbart stativ, väggfäste, kardborreband, magnet, AAA alkaliskt batteri, 5 ml flaska
Längd (metrisk) 96.5 mm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.39 g
Bredd (engelska) 4,3 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 3,8 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frysen
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 10.92 cm