Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kangaroo™ Termometer
Produktkod. 11799725 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +300 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
11799725 -50 °C till +300 °C
1 options
Produktkod. 11799725
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    427.29 SEK / Paket med 1
    Save 132.71 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
42 tum. (105 cm) sondkabel förvarad i rullfack, inbyggt stativ med bänkfotavtryck på 4,5 kvm. (11,4 cm), Silveroxidbatteri med ett års kontinuerlig livslängd
Kängurupåse förvarar sondkabel. Fisherbrand Traceable Kangaroo Thermometer är en bärbar termometer utrustad med en rostfri stålsond lämplig för användning i syror, baser och lösningsmedel.
  • Intuitiv, ''läs aldrig anvisningarna'' operation minskar mänskliga fel
  • Fångar och återkallar automatiskt lägsta och högsta temperaturavläsningar över vilken tidsperiod som helst
  • Högt/lågt larm är programmerbart i 1° steg
  • Larmet ljuder varje minut tills temperaturen återgår till icke-larmlägen
  • Håll knappen fryser displayen för att spela in läsning
  • 0,75 tum siffror (19 mm) är läsbara från 20 fot. (9,6 m)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
Mått (L x B x H) 4,75 x 2,5 x 0,5 tum. (12 x 6,3 x 1,3 cm)
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Inkluderar 42 tum. (105 cm) sondkabel förvarad i rullfack, inbyggt stativ med bänkfotavtryck på 4,5 kvm. (11,4 cm), Silveroxidbatteri med ett års kontinuerlig livslängd
Längd (engelska) Sond 7,5 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) sond 18 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 2,75 oz.
Vikt (metrisk) 77.9 g
Bredd (engelska) 2,5 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4,75 tum.
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6.3 cm