Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ RH/Temperature Datalogger
Produktkod. 15318764 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batteritid:
1 års konstant drift, 3 års hållbarhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15318764 1 års konstant drift, 3 års hållbarhet Varje
1 options
Produktkod. 15318764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2785.00 SEK
    2447.02 SEK / Paket med 1
    Save 337.98 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
För att säkerställa noggrannheten tillhandahålls ett individuellt serienummererat spårbart certifikat från ett ISO/IEC 17025 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Mobil enhet reser med försändelser för att spåra relativ luftfuktighet och temperatur
De Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ RH/Temperature Datalogger är idealisk för att övervaka material under transport. Mobil enhet reser med försändelser för att spåra relativ luftfuktighet och temperatur.
  • Visar kumulativ larmvaraktighet från användarvalda MIN/MAX luftfuktighet och temperaturvärden
  • Integreras med MaxiThermal Software för fullständig dataanalys
  • Användaren kan välja luftfuktighet/temperaturparametrar (höga och låga värden) i 1 % eller 1° steg
  • Visas under inspelning: Aktuell RH och temperatur, MIN/MAX temperatur uppnådd, ackumulerad gångtid
  • Återanvändbar/omprogrammerbar
  • Lagring: 30 720 avläsningar
  • Storlek: 3,5 x 2,0 x 1,1 tum.
  • Vikt: 69,5 g (2,45 ounces)
  • Område: -29 till 72 °C (-20 till 161 °F); 0 till 100 % RH
  • Upplösning: 0,1™ ; 0,1% RH
  • Noggrannhet:± 0,2 °C (0 till 10 °C); ±0,5 °C annars; ±3% RH mellan (25 till 75% RH); ±5% RH annars
  • Användardefinierat inspelningsintervall kan ställas in baserat på antalet önskade dagar att logga (från 4 timmar till 365 dagar) eller önskat tidsintervall (från varannan sekund till var 24:e timme)
  • För att säkerställa att ingen data går förlorad, när minnet är fullt slutar termometern/hygrometern att logga data (data kommer inte att skrivas över)
Certifikat
CE-märkning
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 7680 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper Visuell
Programvarutyp MaxiThermal
Batterityp CR2016 3 V Litium myntcell
Batteritid 1 års konstant drift, 3 års hållbarhet
Certifikat och efterlevnad CE, spårbart certifikat
IP-betyg IP66
Material ABS-plast
Sensortyper Trådbunden Chip Glas Thermistor
För användning med (applikation) Reser med försändelser för att spåra relativ luftfuktighet och temperatur
Noggrannhet (temperatur) 0,2 °±C (0 till 10 °C); ±0,5 °C annars
Tidsnoggrannhet 2 min/månad
Fuktighetsområde 0 till 100 %
Temperaturupplösning 0,1°
Temperaturområde (metriskt) -29 °C till +72 °C
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 8.89 cm
Vikt (engelska) 2,45 oz.
Vikt (metrisk) 69.5 g
Visa mer Visa mindre
MaxiThermal™ Programvara behövs för att aktivera dessa dataloggrar