Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temp. RH och LN2 dataloggerkabel
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Typ | Kabel |
| Certifikat och efterlevnad | RoHS-kompatibel |
| För användning med (applikation) | Överför inspelad information i dataloggrar till dator |
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperatur/RH och LN2 Datalogger |
| Längd (engelska) | 5 ft. |
| Längd (metrisk) | 1,5 m |