Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Tillbehör för temperaturdatalogger
Produktkod. 15308764 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Typ:
Kabel och vagga
Vattentäta pappershylsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15308764 Vattentäta pappershylsor Paket med 100
15338764 Kabel och vagga Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15308764
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör till Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatalogger.
15-081-145
  • Vattentäta pappershylsor
  • För att skydda temperaturgivaren
  • Genomskinlig
15-081-148
  • USB standard A till Mini B, IC-9P eller USB till seriell omvandlare
  • USB Version 2.0, ELV- och RoHS-kompatibel
  • Kabellängd: 1,5 m
  • Flera vaggor möjliggör batchprogrammering upp till 8 enheter
Specifikationer
Typ Vattentäta pappershylsor
Material papper
För användning med (applikation) Skyddar sondsensor
För användning med (utrustning) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperaturdatalogger