Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Tillbehör för temperaturdatalogger
Produktkod. 15338764 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Kabel och vagga
Vattentäta pappershylsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15338764 Kabel och vagga Varje
15308764 Vattentäta pappershylsor Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15338764
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tillbehör till Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatalogger.
15-081-145
  • Vattentäta pappershylsor
  • För att skydda temperaturgivaren
  • Genomskinlig
15-081-148
  • USB standard A till Mini B, IC-9P eller USB till seriell omvandlare
  • USB Version 2.0, ELV- och RoHS-kompatibel
  • Kabellängd: 1,5 m
  • Flera vaggor möjliggör batchprogrammering upp till 8 enheter
Spécification
Typ Kabel och vagga
Certifikat och efterlevnad RoHS-kompatibel
Material papper
För användning med (applikation) Överför inspelad information i dataloggrar till dator
För användning med (utrustning) Fisherbrand Traceable Logger-Trac Temperaturdatalogger
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 1.5 m
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.