Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatalogger
Produktkod. 15398754 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Batteritid:
1 års konstant drift, 3 års hållbarhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Batteritid Förpackningsstorlek
15398754 1 års konstant drift, 3 års hållbarhet Varje
1 options
Produktkod. 15398754
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
För att säkerställa noggrannheten tillhandahålls ett individuellt serienummererat spårbart certifikat från ett ISO/IEC 17025 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
För övervakning av material under lagring, hantering och transport
Återanvändbar enhet med aktiv LCD gör att den kumulativa varaktigheten av temperaturavvikelser från användarvalda MIN/MAX-värden kan ses omedelbart och laddas ner vid behov. De Fisher Scientific™ Traceable™ Logger-Trac™ Temperaturdatalogger används för att övervaka material under lagring, hantering och transport.
  • Visar kumulativ larmlängd från användarvalda MIN/MAX-värden
  • Integreras med MaxiThermal Software för fullständig dataanalys
  • Återanvändbar/omprogrammerbar
  • Storlek: 2,56 x 1,34 x 0,35 tum
  • Vikt: 18,5 gram (0,65 ounces)
  • Lagringskapacitet: 7 680 avläsningar
  • IP66 vattentät klass
  • Enskild Logger-Trac Termometrar är förprogrammerade med larmvärden på 2 °C (lågt) och 8 °C (högt) och ett inspelningsintervall för att möjliggöra 30 dagars inspelning (avläsningar loggas var 5:e minut, 33 sekunder)
Aktiv LCD visar följande viktiga data:
  • Aktuella, MIN/MAX temperaturer
  • Inspelningsstatus
  • Körtid
  • Larm (Exkursion) Kumulativ tid
  • Karantänstatus
  • Alarm Tally
Certifikat
CE-märkning
Specifikationer
Typ Temperaturdatalogger
Visningstyp LCD
Dataminne 7680 avläsningar
Kalibrering Kalibrerad
Larmtyper Visuell
Programvarutyp MaxiThermal
Batterityp CR2016 3 V Litium myntcell
Batteritid 1 års konstant drift, 3 års hållbarhet
Inkluderar Batteri och individuellt numrerat spårbart certifikat
Certifikat och efterlevnad CE, spårbart certifikat
IP-betyg IP66
Material ABS-plast
Sensortyper Trådbunden Chip Glas Thermistor
För användning med (applikation) För övervakning av material under transport
Noggrannhet (temperatur) ±0,2 °C från O till 10 °C; ±1 °C annars
Tidsnoggrannhet 2 min/månad
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +50 °C
Längd (engelska) 2,56 tum.
Längd (metrisk) 6.5 cm
Vikt (engelska) 0,65 oz.
Vikt (metrisk) 18.5 g
Visa mer Visa mindre
MaxiThermal™ Programvara behövs för att aktivera dessa dataloggrar