Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Manometer tryck/vakuummätare
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Innehåller
Nonprinting model includes tubing, 9V battery, ABS plastic carrying case and RS-232 port; Printing model includes hose/tubing, “AA” batteries, ABS plastic carrying case, computer output, 79 in. computer cable with software CD and paper roll.
Bärbara enheter mäter och visar differenstryck/vakuum i 11 olika enheter (psi, mbar etc)
- Bärbar enhet mäter och visar differenstryck/vakuum i: psi, mbar, bar, cm/H 2 O, tum/H 2 O, fot/H 2 O, mm/Hg, tum/Hg, kg/cm 2 , oz./tum 2 och kPa
- Svarstid: 0,5 sek.
- Noggrannhet:± 0,3 % av full skala mellan 0 och 50 °C
- Avläsningarna visas på bakgrundsbelyst display med siffror på 0,625 tum (1,6 cm) synliga från 6 fot. Funktionen DATA HOLD-knapp för att frysa displayen och fånga avläsningar
- Minnesknappen återkallar högsta och lägsta avläsningar
- Differentialfunktionen beräknar skillnaden mellan två avläsningar
- Nollställning uppnås med en knapptryckning
- Visningstider upp till 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder som låter användaren registrera när maximalt eller lägsta tryck uppnås
Utskriftsmodell
- Fångar och lagrar upp till 99 avläsningar med en knapptryckning
- Dataloggning tillåter att fånga och lagra upp till 12 000 avläsningar med intervaller så korta som 1 sekund eller så länge som 2 timmar; skriver ut provnummer, aktuell läsning, datum och tid
- Manuella minnen och datalogger-minnen skrivs ut utan behov av dator
- Datorutgång gör att manuella minnen, dataloggerminnen och aktuell programmerbar insamling kan streamas till en PC-dator
Beställningsinfo
Mått: 7,125 L x 2,75 W x 1,125 tum. H (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Accepterar slangar från 0,062 till 0,187 tum. ID Utskriftsfri modell: 5 oz.; Utskriftsmodell: 12 oz.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Mått (L x B x H) | 7,12 x 2,75 x 1,12 tum. (18,1 x 7 x 2,9 cm) |
| För användning med (applikation) | Bärbara enheter mäter och visar differenstryck/vakuum i 11 olika enheter (psi, mbar etc) |
| Höjd (engelska) | 1,12 tum. |
| Höjd (metrisk) | 2.9 cm |
| Inkluderar | Slang, 9V batteri, ABS-plastväska och RS232-port |
| Längd (engelska) | 7,12 tum. |
| Längd (metrisk) | 18.1 cm |
| Material | ABS-plast |
| Driftstemperatur (engelska) | 32 °F till 122 °F |
| Show More |