Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Manometer tryck/vakuummätare
Produktkod. 11784206 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Tryckområde:
-100 till 100 psi
-15 till 15 psi
-30 till 30 psi
-5 till 5 psi
-5 to 5 psi
Produkttyp:
Icke-utskriftsmodell
Printing Model
Utskriftsmodell
Vikt (metrisk):
0.14 kg
0.34 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tryckområde Produkttyp Vikt (metrisk) unitSize
11784206 -100 till 100 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
11794206 -5 to 5 psi Printing Model 0.34 kg -
11704216 -100 till 100 psi Utskriftsmodell 0.34 kg Varje
11764206 -15 till 15 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
11754206 -5 till 5 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
11774206 -30 till 30 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11784206
Innehåller
Nonprinting model includes tubing, 9V battery, ABS plastic carrying case and RS-232 port; Printing model includes hose/tubing, “AA” batteries, ABS plastic carrying case, computer output, 79 in. computer cable with software CD and paper roll.
Bärbara enheter mäter och visar differenstryck/vakuum i 11 olika enheter (psi, mbar etc)
  • Bärbar enhet mäter och visar differenstryck/vakuum i: psi, mbar, bar, cm/H 2 O, tum/H 2 O, fot/H 2 O, mm/Hg, tum/Hg, kg/cm 2 , oz./tum 2 och kPa
  • Svarstid: 0,5 sek.
  • Noggrannhet:± 0,3 % av full skala mellan 0 och 50 °C
  • Avläsningarna visas på bakgrundsbelyst display med siffror på 0,625 tum (1,6 cm) synliga från 6 fot. Funktionen DATA HOLD-knapp för att frysa displayen och fånga avläsningar
  • Minnesknappen återkallar högsta och lägsta avläsningar
  • Differentialfunktionen beräknar skillnaden mellan två avläsningar
  • Nollställning uppnås med en knapptryckning
  • Visningstider upp till 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder som låter användaren registrera när maximalt eller lägsta tryck uppnås
Utskriftsmodell
  • Fångar och lagrar upp till 99 avläsningar med en knapptryckning
  • Dataloggning tillåter att fånga och lagra upp till 12 000 avläsningar med intervaller så korta som 1 sekund eller så länge som 2 timmar; skriver ut provnummer, aktuell läsning, datum och tid
  • Manuella minnen och datalogger-minnen skrivs ut utan behov av dator
  • Datorutgång gör att manuella minnen, dataloggerminnen och aktuell programmerbar insamling kan streamas till en PC-dator
Beställningsinfo
Mått: 7,125 L x 2,75 W x 1,125 tum. H (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Accepterar slangar från 0,062 till 0,187 tum. ID Utskriftsfri modell: 5 oz.; Utskriftsmodell: 12 oz.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 7,12 x 2,75 x 1,12 tum. (18,1 x 7 x 2,9 cm)
För användning med (applikation) Bärbara enheter mäter och visar differenstryck/vakuum i 11 olika enheter (psi, mbar etc)
Höjd (engelska) 1,12 tum.
Höjd (metrisk) 2.9 cm
Inkluderar Slang, 9V batteri, ABS-plastväska och RS232-port
Längd (engelska) 7,12 tum.
Längd (metrisk) 18.1 cm
Material ABS-plast
Driftstemperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Svarstid 0,5 sek.
Tidsintervall 99 timmar 59 min. 59 sek.
Vikt (engelska) 5 oz.
Vikt (metrisk) 0.14 kg
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Noggrannhet ±0,3 %
Visningstyp LCD
Tryckområde -100 till 100 psi
Produkttyp Icke-utskriftsmodell