Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Manometer tryck/vakuummätare
Produktkod. 11794206 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tryckområde:
-100 till 100 psi
-15 till 15 psi
-30 till 30 psi
-5 till 5 psi
Produkttyp:
Icke-utskriftsmodell
Utskriftsmodell
Vikt (metrisk):
0.14 kg
0.34 kg
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tryckområde Produkttyp Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
11794206 -5 till 5 psi Utskriftsmodell 0.34 kg -
11704216 -100 till 100 psi Utskriftsmodell 0.34 kg Varje
11764206 -15 till 15 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
11754206 -5 till 5 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
11774206 -30 till 30 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
11784206 -100 till 100 psi Icke-utskriftsmodell 0.14 kg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11794206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5825.00 SEK
    4786.96 SEK / Paket med 1
    Save 1038.04 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Innehåller
Nonprinting model includes tubing, 9V battery, ABS plastic carrying case and RS-232 port; Printing model includes hose/tubing, “AA” batteries, ABS plastic carrying case, computer output, 79 in. computer cable with software CD and paper roll.
Bärbara enheter mäter och visar differenstryck/vakuum i 11 olika enheter (psi, mbar etc)
  • Portabel enhet mäter och visar tryckdifferens/vakuum i: psi, mbar, bar, cm/H2O, tum/H2O, fötter/H2O, mm/Hg, tum/Hg, kg/cm2, oz./tum2 och kPa
  • Svarstid: 0,5 sek.
  • Noggrannhet: ±0,3 % av fullskalig mellan 0 och 50 °C
  • Avläsningarna visas på en bakgrundsbelyst display med 0,625 tum H (1,6 cm) fingrar synliga från 6 fot Funktion DATA HOLD-knappen för att frysa skärmen och fånga avläsningar
  • Minnestangenten återkallar högsta och lägsta avläsningar
  • Differentialegenskapen beräknar skillnaden mellan två avläsningar
  • Nollning uppnås med ett knapptryck
  • Visningstider upp till 99 timmar, 59 minuter och 59 sekunder, vilket gör det möjligt för användaren att registrera när maximalt eller minimalt tryck uppnås
Utskriftsmodell
  • Fångar och lagrar upp till 99 avläsningar med en knapptryckning
  • Dataloggning möjliggör insamling och lagring av upp till 12 000 avläsningar med intervaller så korta som 1 sekund eller så långa som 2 timmar; Utskriftsnummer, aktuell avläsning, datum och tid
  • Manuella minnen och dataloggerminnen skrivs ut utan behov av dator
  • Datorutgång möjliggör att manuella minnen, dataloggerminnen och aktuell programmerbar inspelning kan strömmas till en PC-dator
Beställningsinfo
Mått: 7,125 L x 2,75 W x 1,125 tum. H (18,1 x 7,0 x 2,9 cm). Accepterar slangar från 0,062 till 0,187 tum. ID Utskriftsfri modell: 5 oz.; Utskriftsmodell: 12 oz.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 8 x 2,75 x 1,75 tum (20,32 x 7 x 4,45 cm)
För användning med (applikation) Visar mätare och differenstryck/vakuum i elva olika enheter
Höjd (engelska) 1,12 tum
Höjd (metrisk) 2.9 cm
Inkluderar Spårbart certifikat, slang/slang, AA-batterier, ABS-plastfodral, datorutgång, pappersrulle och ett nytt batteri 1105
Längd (engelska) 7,12 tum
Längd (metrisk) 18.1 cm
Material ABS-plast
Driftstemperatur (engelska) 32 °F till 122 °F
Driftstemperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Svarstid 0,5 sek.
Tidsintervall 99 timmar 59 min. 59 sek.
Vikt (engelska) 300 ml.
Vikt (metrisk) 0.34 kg
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Noggrannhet ±0.3%
Visningstyp LCD
Tryckområde -5 till 5 psi
Produkttyp Utskriftsmodell